Learn More
2-[4-[2-[(4-Cloro-benzoil)amino]etil]fenoxi]-2-metilpropanoato de metilo, Mikromol™
Descripción
2-[4-[2-[(4-Cloro-benzoil)amino]etil]fenoxi]-2-metilpropanoato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate |
| CAS | 2157488-46-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H22 Cl N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Bezafibrate Imp. C (EP), Methyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate, Bezafibrate Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14N4O4/c1-25-17(24)21-16-19-13-7-4-11(8-14(13)20-16)15(23)10-2-5-12(6-3-10)18-9-22/h2-9H,1H3,(H,18,22)(H2,19,20,21,24) |
| SMILES | COC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[2-[(4-clorobenzoil)amino]etil]fenoxi]-2-metilpropanoato de metilo |
| Mostrar más |