Learn More
2-[4-[(1RS)-1-hidroxi-4-[4-(hidroxidifenilmetil)piperidin-1-il]-butil]fenil]-2-metilpropanoato de metilo (éster metílico de fexofenadina), Mikromol™
Descripción
2-[4-[(1RS)-1-hidroxi-4-[4-(hidroxidifenilmetil)piperidin-1-il]-butil]fenil]-2-metilpropanoato de metilo (éster metílico de fexofenadina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-[4-[(1RS)-1-Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]-butyl]phenyl]-2-methylpropanoate |
| CAS | 154825-96-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 2-[4-[(1RS)-1-Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]-butyl]phenyl]-2-methylpropanoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C33 H41 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Fexofenadine Hydrochloride Imp. D (EP), Fexofenadine Imp. D (EP), Methyl 2-[4-[(1RS)-1-Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]-butyl]phenyl]-2-methylpropanoate, Fexofenadine Hydrochloride Impurity D, Fexofenadine Impurity D |
| SMILES | COC(=O)C(C)(C)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Peso molecular (g/mol) | 515.69 |
| Cantidad | 100 mg |
| Mostrar más |