Learn More
Metil 2,3-O-isopropilideno-beta-D-ribofuranósido, TRC
Código de producto. 30475706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475706 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30475706 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3146005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2,3-O-Isopropylidene-beta-D-ribofuranoside
CAS 4099-85-8
Fórmula molecular C9 H16 O5
Cantidad 5 g
Sinónimo Capecitabine Impurity 32
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16O5/c1-9(2)13-6-5(4-10)12-8(11-3)7(6)14-9/h5-8,10H,4H2,1-3H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
SMILES CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H]2OC(C)(C)O[C@@H]12
Nombre IUPAC [(3aR,4R,6R,6aR)-4-metoxi-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-il]metanol
Peso molecular (g/mol) 204.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0998