Learn More
Metil 2,3-O-isopropilideno-beta-D-ribofuranosida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450547 1 g 1 g
15460547 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66296.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4099-85-8 | C9H16O5 | 204.22 g/mol
Methyl 2,3-O-isopropylidene-beta-D-ribofuranoside is used for the manufacture of fine chemicals, and Industrial use resulting in manufacture of intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metil 2,3-o-isopropilideno-beta-D-ribofuranosida se utiliza para la fabricación de productos químicos finos y el uso industrial que da lugar a la fabricación de productos intermedios.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano, etanol, acetato de etilo y metanol
Notas
Sensible a la luz e higroscópico. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4099-85-8
Fórmula molecular C9H16O5
Peso molecular (g/mol) 204.22
Número MDL MFCD00270040
Clave InChI DXBHDBLZPXQALN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo methyl 2,3-o-isopropylidene-beta-d-ribofuranoside, 3ar,4r,6r,6ar-6-methoxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, methyl-2,3-o-isopropylidene-beta-d-ribofuranoside, methyl 2,3-o-isopropylidene-b-d-ribofuranoside, methyl 2,3-o-1-methylethylidene-, a-d-ribofuranoside, 3ar,4r,6r,6ar-6-methoxy-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl methanol, pubchem10741, methyl 2,3-o-isopropylidene-, methyl 2-o,3-o-isopropylidene-beta-d-ribofuranoside
PubChem CID 96666
Nombre IUPAC {6-metoxi-2,2-dimetil-tetrahidro-2H-furo[3,4-d][1,3]dioxol-4-il}metanol
SMILES COC1OC(CO)C2OC(C)(C)OC12
Specifica
Nombre del producto químico o material Methyl 2,3-O-isopropylidene-beta-D-ribofuranoside
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Forma física petróleo, aceite
Información de solubilidad Soluble in chloroform, dichloromethane, ethanol, ethyl acetate, and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.22
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.