Learn More
Metil 2,3-O-isopropilideno-5-Op-tolilsulfonil-ß-D-ribofuranósido, TRC
Código de producto. 30473068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30473068 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30473068 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3147005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2,3-O-Isopropylidene-5-O-p-tolylsulfonyl-beta-D-ribofuranoside
CAS 4137-56-8
Fórmula molecular C16 H22 O7 S
Cantidad 5 g
Sinónimo Methyl-2,3-O-isopropylidene-5-O-tosyl-beta-D-ribofuranoside','Furo[3,4-d]-1,3-dioxole','β-D-ribofuranoside deriv. (ZCI), Ribofuranoside','methyl 2,3-O-isopropylidene-','p-toluenesulfonate (6CI','7CI), Ribofuranoside','methyl 2,3-O-isopropylidene-','p-toluenesulfonate','β-D- (8CI), β-D-Ribofuranoside','methyl 2,3-O-(1-methylethylidene)-','4-methylbenzenesulfonate (9CI), Methyl 2,3-O-isopropylidene-5-O-p-toluenesulfonyl-β-D-ribofuranoside, Methyl 2,3-O-isopropylidene-5-O-p-tolylsulfonyl-β-D-ribofuranoside, Methyl 2,3-O-isopropylidene-5-O-tosyl-D-ribonucleoside, Methyl 2,3-O-isopropylidene-5-O-tosyl-β-D-ribofuranoside, Methyl 2,3-O-isopropylidene-5-O-β-toluenesulfonyl-β-D-ribofuranoside, NSC 85192
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22O7S/c1-10-5-7-11(8-6-10)24(17,18)20-9-12-13-14(15(19-4)21-12)23-16(2,3)22-13/h5-8,12-15H,9H2,1-4H3/t12-,13-,14-,15-/m1/s1
SMILES CO[C@@H]1O[C@H](COS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)[C@H]3OC(C)(C)O[C@@H]13
Nombre IUPAC [(3aR,4R,6R,6aR)-4-metoxi-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-il]metil 4-metilbencenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 358.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.1086
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.