Learn More
Metil 2,3-O-isopropilideno-5-O-bencil-Beta-D-ribofuranósido, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2,3-O-Isopropylidene-5-O-benzyl-beta-D-ribofuranoside |
| CAS | 33019-63-5 |
| Fórmula molecular | C16 H22 O5 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22O5/c1-16(2)20-13-12(19-15(17-3)14(13)21-16)10-18-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-15H,9-10H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15-/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@H]3OC(C)(C)O[C@@H]13 |
| Nombre IUPAC | (3aR,4R,6R,6aR)-4-metoxi-2,2-dimetil-6-(fenilmetoximetil)-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol |
| Peso molecular (g/mol) | 294.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.1467 |