Learn More
2,3-dihidroxibenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2,3-Dihydroxybenzoate |
| CAS | 2411-83-8 |
| Fórmula molecular | C8H8O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(9)7(5)10/h2-4,9-10H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(O)c1O |
| Nombre IUPAC | 2,3-dihidroxibenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 168.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0423 |