Learn More
Metilo 2,3-diclorotrifluoropropionato, TRC
Product Code. 30469253
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Unit Size:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30469253 50 mg 50 miligramos
30469549 100 mg 100 miligramos
30477279 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30469253 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM69618050MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16329-89-8
Fórmula molecular C4H3O2F3Cl2
Peso molecular (g/mol) 210.96
Sinónimo Methyl 2,3-Dichloro-2,3,3-trifluoropropanoate, Methyl 2,3-Dichloro-2,3,3-trifluoropropionate, Methyl 2,3-Dichlorotrifluoropropionate
Nombre IUPAC Metil 2,3-dicloro-2,3,3-trifluoropropanoato
SMILES COC(=O)C(F)(Cl)C(F)(F)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 2,3-Dichlorotrifluoropropionate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3Cl2F3O2/c1-11-2(10)3(5,7)4(6,8)9/h1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.9462