Learn More
2,3-Dicloropropionato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479467 500 g 500 g
11459467 25 g 25 g
11469467 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21993.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3674-09-7 | C4H6Cl2O2 | 156.99 g/mol
Methyl 2,3-dichloropropionate can be used to produce 2-chloro-acrylic acid methyl ester at Heating. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,3-dicloropropionato de metilo se puede utilizar para producir éster metílico de ácido 2-cloro-acrílico por calentamiento. Se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en éter, acetona y etanol.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3674-09-7
Fórmula molecular C4H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 156.99
Número MDL MFCD00000944
Clave InChI OFHMODDLBXETIK-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 2,3-dicloropropanoato de metilo
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2,3-dichloropropionate
Densidad 1.326
Punto de ebullición 91°C to 92°C (50 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.453
Cantidad 500 g
Número UN UN3265
Beilstein 1701891
Sinónimo methyl 2,3-dichloropropionate, propanoic acid, 2,3-dichloro-, methyl ester, 2,3-dichloropropionic acid methyl ester, methyl-2,3-dichloropropionate, methyl alpha,beta-dichloropropionate, methyl .alpha.,.beta.-dichloropropionate, propionic acid, 2,3-dichloro-, methyl ester, propanoic acid,3-dichloro-, methyl ester, propionic acid,3-dichloro-, methyl ester, methyl-2,3-dichloropropioate
Información de solubilidad Soluble in ether,acetone,ethanol.
SMILES COC(=O)C(CCl)Cl
PubChem CID 95429
Formula Weight (peso de la fórmula) 157
Porcentaje de pureza 98%