Learn More
2,3-diclorobenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2,3-dichlorobenzoate |
| CAS | 2905-54-6 |
| Fórmula molecular | C8H6Cl2O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6Cl2O2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6(9)7(5)10/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(C(=CC=C1)Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 2,3-diclorobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 205.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.9745 |