Learn More
Metilo 2-[3-Ciano-4-(2-metilpropoxi)fenil]-4-metiltiazol-5-carboxilato, TRC
Código de producto. 30137656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137656 500 mg 500 miligramos
30136588 1 g 1 g
30005910 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137656 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM296485500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 923942-34-1
Fórmula molecular C17H18N2O3S
Peso molecular (g/mol) 330.4
Sinónimo Methyl 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ester, Methyl 2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate Acetate;
Nombre IUPAC Metilo 2-[3-ciano-4-(2-metilpropoxi)fenil]-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxilato
SMILES CC1=C(C(OC)=O)SC(C2=CC(C#N)=C(OCC(C)C)C=C2)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methylthiazole-5-carboxylate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N2O3S/c1-10(2)9-22-14-6-5-12(7-13(14)8-18)16-19-11(3)15(23-16)17(20)21-4/h5-7,10H,9H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1038