Learn More
2-(3-Cloropropanoilamino)-5,6-dihidro-4H-ciclopenta[b]tiofeno-3-carboxilato de metilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15425155
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15425155 5 g 5 g
15415155 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15425155
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33025.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 551910-46-4
Fórmula molecular C12H14ClNO3S
Peso molecular (g/mol) 287.758
Número MDL MFCD01354347
Clave InChI OMCRFVOYMSUXGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-3-chloropropanamido-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, methyl 2-3-chloropropanoylamino-5,6-dihydro-4h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate, methyl 2-3-chloropropanamido-4h,5h,6h-cyclopenta b thiophene-3-carboxylate
PubChem CID 4982506
Nombre IUPAC 2-(3-cloropropanoilamino)-5,6-dihidro-4H-ciclopenta[b]tiofeno-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(SC2=C1CCC2)NC(=O)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(3-chloropropanoylamino)-5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-3-carboxylate
Punto de fusión 108°C to 109°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.77
Porcentaje de pureza 96%