Learn More
2-(3-benzoilfenil)propionato de metilo (éster metílico de ketoprofeno), Mikromol™
Código de producto. 30052727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052727 25 mg 25 miligramos
30049641 100 mg 100 miligramos
30462038 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30052727 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0001.320025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-(3-benzoilfenil)propionato de metilo (éster metílico de ketoprofeno)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ketoprofen Methyl Ester
CAS 47087-07-0
Nombres de analitos o componentes Ketoprofen Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H16 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate, Ketoprofen Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16O3/c1-12(17(19)20-2)14-9-6-10-15(11-14)16(18)13-7-4-3-5-8-13/h3-12H,1-2H3
SMILES COC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(3-benzoilfenil)propanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 268.307
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.11 g/mol