Learn More
Metil 2,3,6-tri-O-benzoílo-alfa-D-galactopiranósido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15460537 1 g 1 g
15470537 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15460537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66260.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3601-36-3
Fórmula molecular C28H26O9
Peso molecular (g/mol) 506.507
Número MDL MFCD06300842
Clave InChI WXFFEILSURAFKL-SUWSLWCISA-N
Sinónimo methyl 2,3,6-tri-o-benzoyl-alpha-d-galactopyranoside, 2s,3r,4s,5s,6r-6-benzoyloxy methyl-5-hydroxy-2-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4-diyl dibenzoate, methyl d-galactopyranoside 2,3,6-tribenzoate, methyl 2,3,6-tri-o-benzoyl-a-d-galactopyranoside, methyl 2,3,6-tri-o-benzoyl-, a-d-galactopyranoside, methyl 2-o,3-o,6-o-tribenzoyl-alpha-d-galactopyranoside, 2s,3r,4s,5s,6r-4-benzoyloxy-6-benzoyloxy methyl-5-hydroxy-2-methoxyoxan-3-yl benzoate, 2r,3s,4s,5r,6s-4,5-bis benzoyloxy-3-hydroxy-6-methoxyoxan-2-yl methyl benzoate
PubChem CID 10929259
Nombre IUPAC [(2R,3S,4S,5R,6S)-4,5-dibenzoiloxi-3-hidroxi-6-metoxioxan-2-il]benzoato de metilo
SMILES COC1C(C(C(C(O1)COC(=O)C2=CC=CC=C2)O)OC(=O)C3=CC=CC=C3)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2,3,6-tri-O-benzoyl-alpha-D-galactopyranoside
Punto de fusión 143°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Rotación óptica +121° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.5
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo