Learn More
Metil 2,3,5-Tri-O-acetil-D-ribofuranoso, TRC
Código de producto. 30481618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481618 5 g 5 g
30482474 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30481618 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3307755G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52554-28-6
Fórmula molecular C12H18O8
Peso molecular (g/mol) 290.27
Nombre IUPAC [(2R,3R,4R)-3,4-diacetiloxi-5-metaxixolano-2-il]acetato de metil
SMILES COC1O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2,3,5-Tri-O-acetyl-D-ribofuranoside
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O8/c1-6(13)17-5-9-10(18-7(2)14)11(19-8(3)15)12(16-4)20-9/h9-12H,5H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.1002