Learn More
Ácido metil 2,3,4-tris-O-(fenilmetil)-alfa-D-glucopiranosidurónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2,3,4-Tris-O-(phenylmethyl)-alpha-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| CAS | 120444-48-6 |
| Fórmula molecular | C28 H30 O7 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H30O7/c1-31-28-26(34-19-22-15-9-4-10-16-22)24(33-18-21-13-7-3-8-14-21)23(25(35-28)27(29)30)32-17-20-11-5-2-6-12-20/h2-16,23-26,28H,17-19H2,1H3,(H,29,30)/t23-,24?,25-,26+,28-/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1O[C@@H]([C@@H](OCc2ccccc2)C(OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,5R,6S)-6-metoxi-3,4,5-tris(fenilmetoxi)oxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 478.534 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 478.199 |