Learn More
Éster metílico del ácido 2,3,4-tri-O-acetil-beta-D-glucurónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronic Acid Methyl Ester |
| CAS | 34213-34-8 |
| Fórmula molecular | C14 H20 O10 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | β-D-Glucopyranosiduronic acid, methyl, methyl ester, 2,3,4-triacetate, Glucopyranosiduronic acid, methyl, methyl ester, triacetate (7CI), Glucopyranosiduronic acid, methyl, methyl ester, triacetate, β-D- (8CI), Glucosiduronic acid, methyl, methyl ester, triacetate (6CI), β-D-Glucopyranosiduronic acid, methyl, methyl ester, triacetate (9CI), Methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-β-D-glucuronic acid methyl ester, Methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-β-D-glucopyranosiduronic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20O10/c1-6(15)21-9-10(22-7(2)16)12(23-8(3)17)14(20-5)24-11(9)13(18)19-4/h9-12,14H,1-5H3/t9-,10-,11-,12+,14+/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-metoxioxano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 348.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.1056 |