Learn More
Metil 2,3,4,6-Tetra-O-bencil-alfa-D-manopiranósido, TRC
Código de producto. 30479847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30479847 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30479847 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33000025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-alpha-D-mannopyranoside
CAS 61330-62-9
Fórmula molecular C35 H38 O6
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C35H38O6/c1-36-35-34(40-25-30-20-12-5-13-21-30)33(39-24-29-18-10-4-11-19-29)32(38-23-28-16-8-3-9-17-28)31(41-35)26-37-22-27-14-6-2-7-15-27/h2-21,31-35H,22-26H2,1H3/t31-,32-,33+,34+,35+/m1/s1
SMILES CO[C@H]1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@@H]1OCc5ccccc5
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-2-metoxi-3,4,5-tris(fenilmetoxi)-6-(fenilmetoximetil)oxano
Peso molecular (g/mol) 554.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 554.2668
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.