Learn More
Metil 2,3,4,6-Tetra-O-bencil-Alfa-D-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-a-D-glucopyranoside |
| CAS | 17791-37-6 |
| Fórmula molecular | C35 H38 O6 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H38O6/c1-36-35-34(40-25-30-20-12-5-13-21-30)33(39-24-29-18-10-4-11-19-29)32(38-23-28-16-8-3-9-17-28)31(41-35)26-37-22-27-14-6-2-7-15-27/h2-21,31-35H,22-26H2,1H3/t31-,32-,33+,34-,35+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4S,5R,6R)-2-metoxi-3,4,5-tris(fenilmetoxi)-6-(fenilmetoximetil)oxano |
| Peso molecular (g/mol) | 554.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 554.2668 |