Learn More
Metil 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(perfluoropropoxi)propoxi)propanoato, TRC
Código de producto. 30472640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30472640 100 mg 100 miligramos
30475295 50 mg 50 miligramos
30474904 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30472640 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM218998100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26131-32-8
Fórmula molecular C10H3O4F17
Peso molecular (g/mol) 510.1
Sinónimo Perfluoro-2,5-Dimethyl-3,6-Dioxanonanoic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC metil 2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxi)propoxi]propanoato
SMILES COC(=O)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(perfluoropropoxy)propoxy)propanoate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H3F17O4/c1-29-2(28)3(11,6(15,16)17)30-10(26,27)5(14,8(21,22)23)31-9(24,25)4(12,13)7(18,19)20/h1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.976