Learn More
αÁcido -metil-2-(2-metilpropil)bencenoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(2-Isobutylphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 69363-33-3 |
| Fórmula molecular | C13 H18 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, α-methyl-2-(2-methylpropyl)-, 2-(2-isobutylphenyl)propanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-6-4-5-7-12(11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(C)Cc1ccccc1C(C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-(2-metilpropil)fenil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 206.281 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.131 |