Learn More
2-(2-hidroxifenil)acetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-(2-Hydroxyphenyl)acetate |
| CAS | 22446-37-3 |
| Fórmula molecular | C9H10O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(2-Hydroxyphenyl)acetic Acid Methyl Ester, Methyl (2-Hydroxyphenyl)acetate, Methyl 2-Hydroxybenzeneacetate, Methyl o-Hydroxyphenylacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-12-9(11)6-7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,6H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)Cc1ccccc1O |
| Nombre IUPAC | 2-(2-hidroxifenil)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 166.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.063 |