Learn More
Acetato de metil-2-(2-formilfenil), TRC
Código de producto. 30476374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476374 50 mg 50 miligramos
30471471 100 mg 100 miligramos
30467548 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM62390550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63969-83-5
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.18
Nombre IUPAC Acetato de metil-2-(2-formilfenil)
SMILES COC(=O)Cc1ccccc1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material methyl 2-(2-formylphenyl)acetate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O3/c1-13-10(12)6-8-4-2-3-5-9(8)7-11/h2-5,7H,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.063