Learn More
Metil 2,2-dimetil-3-oxopropanoato, TRC
Código de producto. 30476007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476007 50 mg 50 miligramos
30473004 100 mg 100 miligramos
30464965 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476007 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33517850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13865-20-8
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Nombre IUPAC Metil 2,2-dimetil-3-oxopropanoato
SMILES COC(=O)C(C)(C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2,2-dimethyl-3-oxopropanoate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O3/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h4H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.063