Learn More
Metil 2,2-dimetil-3-hidroxipropionato, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10576864 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10576864 100 g Frasco de vidrio 100 g
10470704 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10576864 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 210911000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14002-80-3 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14002-80-3
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00009707
Clave InChI KJRFTNVYOAGTHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroxypivalic acid methyl ester, methyl 3-hydroxypivalate, methyl hydroxypivalate, methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate, hydroxypivalicacidmethylester, propanoic acid, 3-hydroxy-2,2-dimethyl-, methyl ester, 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionic acid methyl ester, 3-hydroxy-2,2-dimethyl-propionic acid methyl ester, methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropanoate, methyl hydroxylpivalate
PubChem CID 84152
Nombre IUPAC metil 3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoato
SMILES COC(=O)C(C)(C)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate
Color Incolora
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 177°C to 178°C
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2C(CH3)2CO2CH3
Cantidad 100 g
Beilstein 03, 331
Gravedad específica 1.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.