Learn More
Acetato de metilo 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonil), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470086 25 g 25 g
15419487 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52745.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 680-15-9 | C3H3F3O4S | 192.108 g/mol
Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate is a useful reagent for the trifluoromethylation of alkyl halides. It is also broadly applicable reagent for perfluoroalkylations for aryl iodides and bromides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de metilo 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonil)es un reactivo útil para la trifluorometilación de haluros de alquilo. También es un reactivo que se aplica ampliamente para las perfluoroalquilaciones de yoduros de arilo y bromuros.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 680-15-9
Fórmula molecular C3H3F3O4S
Peso molecular (g/mol) 192.108
Número MDL MFCD00144316
Clave InChI GQJCAQADCPTHKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2,2-difluoro-2-fluorosulfonyl acetate, methylfluorosulphonyldifluoroacetate, methyl difluoro fluorosulfonyl acetate, methyl fluorosulfonyldifluoroacetate, methyl fluorosulphonyl difluoro acetate, methyl fluorosulphonyldifluoroacetate, methyl 2-fluorosulfonyl difluoroacetate, fluorosulfonyldifluoroacetic acid methyl ester, 2,2-difluoro-2-fluorosulfonylacetic acid methyl ester, difluoro fluorosulfonyl acetic acid methyl ester
PubChem CID 547667
Nombre IUPAC metil 2,2-difluoro-2-fluorosulfonilacetato
SMILES COC(=O)C(F)(F)S(=O)(=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate
Densidad 1.509
Punto de ebullición 117°C to 118°C
Temperatura de inflamación 47°C (117°F)
Fórmula lineal FSO2CF2CO2CH3
Índice de refracción 1.351
Cantidad 25 g
Número UN UN2920
Beilstein 1812896
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.11
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate