Learn More
Acetato de metil 2-(2-(bromometil)fenil)-2-(metoxiimino)acetato, TRC
Código de producto. 30483556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483556 1 g 1 g
30479238 500 mg 500 miligramos
30475056 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483556 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3651101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115199-26-3
Fórmula molecular C11H12BrNO3
Peso molecular (g/mol) 286.12
Sinónimo 2-(Bromomethyl)phenylglyoxylic Acid Methyl Ester O-Methyloxime, 2-Methoxyimino-2-[2-(bromomethyl)phenyl]acetic Acid Methyl Ester, 2-[2-(Bromomethyl)phenyl]-2-(methoxyimino)acetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(2-Bromomethylphenyl)-2-methoximinoacetate, Methyl 2-(2-Bromomethylphenyl)glyoxylate O-Methyloxime, Methyl 2-bromomethyl-alpha-methoxyiminophenylacetate
Nombre IUPAC metilo (2Z)-2-[2-(bromometil)fenilo]-2-metoxiiminoacetato
SMILES CO\N=C(/C(=O)OC)\c1ccccc1CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(2-(Bromomethyl)phenyl)-2-(methoxyimino)acetate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12BrNO3/c1-15-11(14)10(13-16-2)9-6-4-3-5-8(9)7-12/h3-6H,7H2,1-2H3/b13-10-
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.0001