Learn More
2,2,4,4-tetrametilciclohexanocarboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2,2,4,4-Tetramethylcyclohexanecarboxylate |
| CAS | 2234308-26-8 |
| Fórmula molecular | C12H22O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O2/c1-11(2)7-6-9(10(13)14-5)12(3,4)8-11/h9H,6-8H2,1-5H3 |
| SMILES | COC(=O)C1CCC(C)(C)CC1(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,2,4,4-tetrametilciclohexano-1-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 198.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.162 |