Learn More
2,2,4,4-Tetrametil-6-((metilsulfonil)oxi)ciclohexanocarboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2,2,4,4-Tetramethyl-6-((methylsulfonyl)oxy)cyclohexanecarboxylate |
| CAS | 2234308-24-6 |
| Fórmula molecular | C13H24O5S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H24O5S/c1-12(2)7-9(18-19(6,15)16)10(11(14)17-5)13(3,4)8-12/h9-10H,7-8H2,1-6H3 |
| SMILES | COC(=O)C1C(CC(C)(C)CC1(C)C)OS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2,2,4,4-tetrametil-6-metilsulfoniloxiciclohexano-1-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 292.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.1344 |