Learn More
2-(2,3-diclorobencilideno)acetoacetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-(2,3-Dichlorobenzylidene)acetoacetate |
| CAS | 74073-22-6 |
| Fórmula molecular | C12H10Cl2O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-[(2,3-Dichlorophenyl)methylene]-3-oxobutanoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(2,3-Dichlorobenzylidine)acetoacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10Cl2O3/c1-7(15)9(12(16)17-2)6-8-4-3-5-10(13)11(8)14/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(=Cc1cccc(Cl)c1Cl)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-[(2,3-diclorofenil)metilideno]-3-oxobutanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 273.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.0007 |