Learn More
2-[2,3-Dicloro-4-[2-(metoximetil)butanoil]fenoxi]acetato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30052034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052034 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052034 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1207.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[2,3-Dicloro-4-[2-(metoximetil)butanoil]fenoxi]acetato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-[2,3-Dichloro-4-[2-(methoxymethyl)butanoyl]phenoxy]acetate
CAS 2726534-39-8
Nombres de analitos o componentes Methyl 2-[2,3-Dichloro-4-[2-(methoxymethyl)butanoyl]phenoxy]acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H18 Cl2 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methyl 2-[2,3-Dichloro-4-[2-(methoxymethyl)butanoyl]phenoxy]acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18Cl2O5/c1-4-9(7-20-2)15(19)10-5-6-11(14(17)13(10)16)22-8-12(18)21-3/h5-6,9H,4,7-8H2,1-3H3
SMILES CCC(COC)C(=O)c1ccc(OCC(=O)OC)c(Cl)c1Cl
Nombre IUPAC 2-[2,3-dicloro-4-[2-(metoximetil)butanoil]fenoxi]acetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 349.21
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.0531 g/mol