Learn More
Metil 2,2,2-tricloroacetimidato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10721155 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10721155 100 g Frasco de vidrio 100 g
10408360 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10721155 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160931000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2533-69-9 | C3H4Cl3NO | 176.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2533-69-9
Fórmula molecular C3H4Cl3NO
Peso molecular (g/mol) 176.42
Número MDL MFCD00001759
Clave InChI OGBINJLTBZWRRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2,2,2-trichloroacetimidate, methyl trichloroacetimidate, methyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, methyl ester, acmc-20aebo, methyltrichloroacetimidate, methyl trichloroacetoimidate, methyl-2,2,2-trichloroacetimidate, methyl 2,2,2-trichloroethanimidoate, trichloroacetimidic acid methyl ester
PubChem CID 100479
Nombre IUPAC metil 2,2,2-tricloroetanimidato
SMILES COC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4200g/mL
Punto de ebullición 148.0°C to 149.0°C
Temperatura de inflamación 74°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CCl3C(=NH)OCH3
Índice de refracción 1.4770 to 1.4790
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 212
Gravedad específica 1.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.43
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.