Learn More
2-[2-[(2,6-Diclorofenil)amino]fenil]acetato de metilo (éster metílico de diclofenaco), Mikromol™
Código de producto. 18060000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18060000 100 mg 100 miligramos
18021800 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18060000 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0006.10
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-[2-[(2,6-Diclorofenil)amino]fenil]acetato de metilo (éster metílico de diclofenaco)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diclofenac methyl ester
CAS 15307-78-5
Nombres de analitos o componentes Diclofenac methyl ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H13 Cl2 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Methyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Methyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Aceclofenac Imp. B (EP), Methyl Ester of Diclofenac, Aceclofenac Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13Cl2NO2/c1-20-14(19)9-10-5-2-3-8-13(10)18-15-11(16)6-4-7-12(15)17/h2-8,18H,9H2,1H3
SMILES COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
Nombre IUPAC 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 310.18
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.0323 g/mol