Learn More
2-[2-[(2,6-Diclorofenil)amino]fenil]acetato de metilo (éster metílico de diclofenaco), Mikromol™
Descripción
2-[2-[(2,6-Diclorofenil)amino]fenil]acetato de metilo (éster metílico de diclofenaco)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diclofenac methyl ester |
| CAS | 15307-78-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Diclofenac methyl ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H13 Cl2 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Methyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Methyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Aceclofenac Imp. B (EP), Methyl Ester of Diclofenac, Aceclofenac Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13Cl2NO2/c1-20-14(19)9-10-5-2-3-8-13(10)18-15-11(16)6-4-7-12(15)17/h2-8,18H,9H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetato de metilo |
| Mostrar más |