Learn More
2-((1R,3R,4' 'S,5R,5'S,7R)-Dispiro[adamantano-2,3'-[1,2,4]trioxolano-5',1' '-ciclohexano]-4' '-il)acetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 2-((1R,3R,4''S,5R,5'S,7R)-Dispiro[adamantane-2,3'-[1,2,4]trioxolane-5',1''-cyclohexan]-4''-yl)acetate |
| CAS | 774597-73-8 |
| Fórmula molecular | C19H28O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28O5/c1-21-17(20)11-12-2-4-18(5-3-12)22-19(24-23-18)15-7-13-6-14(9-15)10-16(19)8-13/h12-16H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14+,15-,16+,18+,19? |
| SMILES | COC(=O)C[C@@H]1CC[C@@]2(CC1)OOC3(O2)[C@H]4C[C@@H]5C[C@@H](C[C@H]3C5)C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 336.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.1937 |