Learn More
2-[1-metil-3-(trifluorometil)-1h-pirazol-5-il]benzoato de metilo, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10632315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10632315 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10555754 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10632315 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62122DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 898289-62-8
Fórmula molecular C13H11F3N2O2
Peso molecular (g/mol) 284.238
Número MDL MFCD09879929
Clave InChI VBXXEOGWKRJBBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl benzoate, methyl 2-2-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl benzoate, 2-2-methyl-5-trifluoromethyl-3-pyrazolyl benzoic acid methyl ester, 5-2-methoxycarbonyl phenyl-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, benzoic acid,2-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazol-5-yl-, methyl ester
PubChem CID 24229663
Nombre IUPAC 2-[2-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]benzoato de metilo
SMILES CN1C(=CC(=N1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzoate
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.24
Porcentaje de pureza 90%