Learn More
Metil 2-(1-Hexin-1-il)benzoato, TRC
Código de producto. 30480039
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
30480039 250 mg 250 miligramos
30476089 50 mg 50 miligramos
30469259 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30480039 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCM335105250MG
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 462637-40-7
Fórmula molecular C14H16O2
Peso molecular (g/mol) 216.28
Sinónimo 1-(2-Methoxycarbonylphenyl)-1-hexyne, 2-(1-Hexynyl)-benzoic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC Metil 2-(hex-1-yn-1-il)benzoato
SMILES ClCC1=CC=C(SC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(1-Hexyn-1-yl)benzoate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16O2/c1-3-4-5-6-9-12-10-7-8-11-13(12)14(15)16-2/h7-8,10-11H,3-5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.12
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.