Learn More
Metil 2-(1-Hexin-1-il)benzoato, TRC
Código de producto. 30476089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476089 50 mg 50 miligramos
30480039 250 mg 250 miligramos
30469259 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30476089 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33510550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 462637-40-7
Fórmula molecular C14H16O2
Peso molecular (g/mol) 216.28
Sinónimo 1-(2-Methoxycarbonylphenyl)-1-hexyne, 2-(1-Hexynyl)-benzoic Acid Methyl Ester
Nombre IUPAC Metil 2-(hex-1-yn-1-il)benzoato
SMILES ClCC1=CC=C(SC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2-(1-Hexyn-1-yl)benzoate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16O2/c1-3-4-5-6-9-12-10-7-8-11-13(12)14(15)16-2/h7-8,10-11H,3-5H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.12