Learn More
Metil 2,1,3-benzotiadiazol-5-carboxilato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468986 1 g 1 g
11478986 5 g 5 g
11488986 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17111.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 175204-21-4 | C8H6N2O2S | 194.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175204-21-4
Fórmula molecular C8H6N2O2S
Peso molecular (g/mol) 194.21
Número MDL MFCD00173948
Clave InChI LRMFSMKHXKDUDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl benzo-2,1,3-thiadiazole-5-carboxylate, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylicacid, methyl ester, methyl benzo c 1,2,5-thiadiazole-5-carboxylate, acmc-20akfm, methylbenzo-2,1,3-thiadiazole-5-carboxylate, methyl benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylate, methyl benzo c 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylate, 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester, benzo 1,2,5 thiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 696381
Nombre IUPAC metil 2,1,3-benzotiadiazol-5-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC2=NSN=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Punto de fusión 90°C to 92°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.21
Porcentaje de pureza 98%