Learn More
Metil (1S)-(+)-10-Camphorsulfonato, TRC
Código de producto. 30011522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011522 1 g 1 g
30005860 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011522 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2946901G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62319-13-5
Fórmula molecular C11H18O4S
Peso molecular (g/mol) 246.32
Sinónimo 7,7-Dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic Acid Methyl Ester, (1S,4R)-10-Camphorsulfonic Acid Methyl Ester, (1S)-7,7-dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic Acid Methyl Ester;
Nombre IUPAC metilo [(1R,4S)-7,7-dimetil-3-oxo-4-biciclo[2.2.1]heptanil] metanosulfonato
SMILES CC1([C@@H]2CC[C@]1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)OC)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (1S)-(+)-10-Camphorsulfonate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18O4S/c1-10(2)8-4-5-11(10,9(12)6-8)7-16(13,14)15-3/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.0926