Learn More
1H-pirrol-2-carboxilato de metilo, TRC
Código de producto. 30476981
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476981 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30476981 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3291051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1H-Pyrrole-2-carboxylate
CAS 1193-62-0
Fórmula molecular C6H7NO2
Cantidad 1 g
Sinónimo Pyrrole-2-carboxylic acid, methyl ester, 2-Methoxycarbonylpyrrole, Methyl 2-pyrrylcarboxylate, Methyl pyrrole-2-carboxylate, NSC 48131, α-Carbomethoxypyrrole
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO2/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5/h2-4,7H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc[nH]1
Peso molecular (g/mol) 125.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.0477