Learn More
1H-Pirazol-3-carboxilato de metilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10290189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10290189 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10290189 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00321DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
CAS 15366-34-4
% mín. CAS 97.0
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H6N2O2
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 1h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl pyrazole-3-carboxylate, 2h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, 3-methoxycarbonylpyrazole, pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, methyl ester, pubchem14332, 5-methoxycarbonylpyrazole
Clave InChI ORUCTBNNYKZMSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=NN1
Nombre IUPAC 1H-pirazol-5-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 126.115
PubChem CID 565662
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 97%