Learn More
1H-Pirazol-3-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467077 1 g 1 g
15477077 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34148.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Methyl 1H-pyrazole-3-carboxylate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1H-pirazol-3carboxilato de metilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15366-34-4
Fórmula molecular C5H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 126.115
Número MDL MFCD00649381
Clave InChI ORUCTBNNYKZMSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 1h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl pyrazole-3-carboxylate, 2h-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, 3-methoxycarbonylpyrazole, pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester, methyl 2h-pyrazole-3-carboxylate, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, methyl ester, pubchem14332, 5-methoxycarbonylpyrazole
PubChem CID 565662
Nombre IUPAC 1H-pirazol-5-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=NN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
Punto de fusión 141°C to 143°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 97%