Learn More
1H-Indazol-6-carboxilato de metilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15485717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485717 1 g 1 g
15495717 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32933.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1H-indazol-6-carboxilato de metilo se utiliza en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170487-40-8
Fórmula molecular C9H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 176.175
Número MDL MFCD07371612
Clave InChI TUSICEWIXLMXEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-indazole-6-carboxylic acid methyl ester, methyl indazole-6-carboxylate, indazole-6-carboxylic acid methyl ester, 6-1h indazole carboxylic acid methyl ester, 1h-indazole-6-carboxylic acid, methyl ester, pubchem18064, methyl indazole-6carboxylate, ksc494o4p, methyl-1h-indazole-6-carboxylate, 2h-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 286535
Nombre IUPAC 1H-Indazol-6-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=NN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 1H-indazole-6-carboxylate
Punto de fusión 142°C to 144°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza 95%