Learn More
18-metileicosanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 18-Methyleicosanoate |
| CAS | 65301-92-0 |
| Fórmula molecular | C22H44O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 18-Methyleicosanoic Acid','Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H44O2/c1-4-21(2)19-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22(23)24-3/h21H,4-20H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(OC)CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)CC |
| Peso molecular (g/mol) | 340.58 |