Learn More
12-cetostearato de metilo, TRC
Código de producto. 30482702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30482702 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30482702 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM31509050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 12-Ketostearate
CAS 2380-27-0
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C19 H36 O3
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H36O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h3-17H2,1-2H3
SMILES CCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)OC
Nombre IUPAC 12-oxooctadecanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 312.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.2664
Porcentaje de pureza >95