Learn More
12-hidroxiestearato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 12-hydroxystearate |
| CAS | 141-23-1 |
| Fórmula molecular | C19 H38 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 12-Hydroxyoctadecanoic acid methyl ester, Methyl 12-hydroxyoctadecanoate, Methyl 12-hydroxystearate, 12-Hydroxyoctadecanoic acid, methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H38O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h18,20H,3-17H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil 12-hidroxioctadecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 314.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.2821 |