Learn More
12-hidroxiestearato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 17939244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17939244 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17939244 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3599.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
12-hidroxiestearato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 12-hydroxystearate
CAS 141-23-1
Nombres de analitos o componentes Methyl 12-hydroxystearate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H38 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 12-Hydroxyoctadecanoic acid methyl ester, Methyl 12-hydroxyoctadecanoate, Methyl 12-hydroxystearate
Fórmula InChI InChI=1S/C19H38O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h18,20H,3-17H2,1-2H3
SMILES CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)OC
Nombre IUPAC metil 12-hidroxioctadecanoato
Peso molecular (g/mol) 314.5
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.2821 g/mol