Learn More
Clorhidrato de 12-aminododecanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 12-Amino-1-dodecanoic Acid','Methyl Ester','Hydrochloride Salt |
| CAS | 4271-86-7 |
| Fórmula molecular | C13 H27 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H27NO2.ClH/c1-16-13(15)11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12-14;/h2-12,14H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)CCCCCCCCCCCN |
| Nombre IUPAC | metil 12-aminododecanoato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 265.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.1809 |