Learn More
11-bromoundecanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 11-Bromoundecanoate |
| CAS | 6287-90-7 |
| Fórmula molecular | C12H23O2Br |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 11-bromo-Undecanoic acid methyl ester, 11-bromo-Hendecanoic acid methyl ester, 11-Bromoundecanoic acid methyl ester, NSC 12015 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H23BrO2/c1-15-12(14)10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13/h2-11H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCCCCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 11-bromoundecanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 279.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.0881 |